Magnesiumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
: Merck
:7786-30-3
:
:MgCl₂
:MFCD00011106
:95.21 g/mol
:13,05684
:1412 °C (1013 hPa)
:715 °C
:2,32 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:Omgivande
:232-094-6
- Solubility:542 g/l (20 °C)
- Melting Point:712 °C
- Molar Mass:95.22 g/mol
- Boiling Point:1412 °C (1013 hPa)
- Density:2.32 g/cm3 (20 °C)
- pH:=7 (50 g/l, H2O, 20 °C)