ContactUsLinkComponent
Magnesiumklorid, vattenfri ≥98%, TECHNICAL
Magnesiumklorid, vattenfri ≥98%, TECHNICAL
Catalog # 26123DC
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Magnesiumklorid, vattenfri ≥98%, TECHNICAL
Catalog # 26123DC
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bucket
  • Förp.:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    Min. 98 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :95.21 g/mol
Merck Index:13,05684
Boiling Pt:1412 °C (1013 hPa)
Melting Pt:715 °C
Density:2,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:232-094-6
CAS Number:7786-30-3
Formula:MgCl₂
MDL Number:MFCD00011106