Natriumselenit, vattenfri ≥99% typ. ≥ 99.75%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10102-18-8
:
Formel:Na₂SeO₃
MDL-nummer:MFCD00003489
Merck Index:14,8673
Smält Pt:>350 °C
Densitet:3,1 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-267-9
FN:2630
ADR:6.1,I
:172.94 g/mol
:GHS06
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande