Natriumselenit Se 44-46%, vattenfri
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10102-18-8
:
Formel:Na₂SeO₃
MDL-nummer:MFCD00003489
Merck Index:12,08822
Smält Pt:350 °C
Densitet:3,1 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-267-9
FN:2630
ADR:6.1,I
:172.94 g/mol
:GHS06
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:White to light beige Powder
- Assay:44 to 46 % (Se)
- Loss on drying:≤0.5 %
- Iron (Fe):≤300 ppm
- Lead (Pb):≤500 ppm