ContactUsLinkComponent
Natriumvätesulfat, vattenfri ∼95,0%, Purum, Fluka™
Natriumvätesulfat, vattenfri ∼95,0%, Purum, Fluka™
Certificates
Natriumvätesulfat, vattenfri ∼95,0%, Purum, Fluka™
Certificates
Specification Test Results
  • Assay:
    93.0 - 102.0 %
  • Assay of Na₂SO₄:
    Max. 6 %
Specification Test Results
Related Information