Provrörshållare
Katalog # 241-0415
Leverantör: MARIENFELD
Specifikationer
- Längd:180 mm
- Förp.:12
- Spännvidd:40 mm
Specifikationer
Om denna produkt
Provrörshållare av trä.
- Med galvaniserad fjäder
- För provrör upp till 40 mm Ø
Provrörshållare av trä.