Svavelsyra 95-97%, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Katalog # 1.01833.2500
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
- Melting Point:-20 °C
- Molar Mass:98.08 g/mol
- Boiling Point:335 °C
- Vapor Pressure:0.0001 hPa (20 °C)
- Density:1.84 g/cm3 (20 °C)
- pH:0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:98.08 g/mol
Merck Index:14,08974
Kokande Pt:∼335 °C (1013 hPa)
Smält Pt:3 °C
Densitet:1,84 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-639-5
FN:1830
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS05
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589