Natriumsulfat, vattenfri, granulerad, EMSURE® for organic trace analysis, Supelco®
1.06639.0500
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 g
- Seq:3645
- Appearance:small crystals
- Assay (acidimetric):≥ 99.0 %
- Fe (Iron):≤ 0.001 %
- Loss on drying (130 °C):≤ 0.5 %
:
:12,08829
:1429 °C (1013 hPa)
:888 °C
:2,7 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:142.04 g/mol
:Omgivande
:231-820-9
:7757-82-6
:Na₂SO₄
:MFCD00003504