Natriumsulfat, vattenfri ≥99.99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7757-82-6
:
Formel:Na₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00003504
Merck Index:14,8680
Kokande Pt:1429 °C (1013 hPa)
Smält Pt:884 °C
Densitet:2,680
:142.04 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-820-9