Natriumsulfat, vattenfri 99%, extra pure
:7757-82-6
:
:Na₂SO₄
:MFCD00003504
:12,08829
:1429 °C (1013 hPa)
:884 °C
:2,7 g/cm³ (20 °C)
:142.04 g/mol
:Omgivande
:231-820-9
- Appearance:White Crystalline powder
- Assay:≥98.5 %
- Water:≤0.1 %
- Sodium chloride (NaCl):≤3000 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Zinc (Zn):≤200 ppm