Natriumtiosulfat
Katalog # SWEDAN984403
Leverantör: SWED HANDLING
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 kg
- Seq:4283
Specifikationer
Om denna produkt
:
:158.11 g/mol
Merck Index:12,08844
Kokande Pt:100 °C (1013 hPa)
Smält Pt:48 °C
Densitet:1,66 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-867-5
CAS-nummer:7772-98-7
Formel:Na₂S₂O₃
MDL-nummer:MFCD00003499