Dinatriumsulfid, vattenfri
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1313-82-2
:
Formel:Na₂S
MDL-nummer:MFCD00003498
:78.05 g/mol
Merck Index:14,8681
Kokande Pt:174 °C (1013 hPa)
Smält Pt:950 °C
Densitet:1,856
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-211-5
FN:1385
ADR:4.2,II
REACH:01-2119513694-38
:GHS06
:GHS05
:GHS09