Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid
Natriumhydroxid
Bottles, 2
Katalog # 715-3224
Frätande
Leverantör:   WTW
Natriumhydroxid
Katalog # 715-3224
Leverantör:  WTW
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid
Bottles, 2
CAS-nummer:  1310-73-2
Pris
1 275,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 2 Items
Produktdetaljer och dokument
Sodium hydroxide pellets is used as the carbon dioxide absorbent for BOD measurements
  • Product category: PC21 laboratory chemicals
  • Process category: PROC15 use as laboratory reagent
Synonymer:  Natronlut, Kaustik soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,08627
  • Kokande Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:319 °C
  • Densitet:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottles
  • Förp.:
    2
Specifikationer