Natriumhydroxid
Plastic bottle for solids, 500 g
Katalog # WAKO197-02125
Marketsource
Leverantör: Wako
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Natronlut, Kaustik soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck Index:14,08627
- Kokande Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:323 °C
- Densitet:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:215-185-5
- FN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:500 g