Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid, BAKER, J.T.Baker®
Natriumhydroxid, BAKER, J.T.Baker®
Frätande
Leverantör:   Avantor
Natriumhydroxid, BAKER, J.T.Baker®
Leverantör:  Avantor
Certificates
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Natronlut, Kaustik soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,08627
  • Kokande Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:323 °C
  • Densitet:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    97.0-100.5 %
  • Appearance of solution:
    passes test
  • Carbonate (as Na2CO3):
    max. 2,0 %
  • Chlorides (as Cl):
    max. 50 ppm
  • Heavy Metals (as Pb):
    max. 20 ppm
  • Identification:
    passes test
  • Iron (Fe):
    max. 10 ppm
  • Sulfates (as SO4):
    max. 50 ppm
  • Additional Specification(s)::
    -
  • Potassium (K):
    passes test
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Plastic bottle for solids
    1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 505,00 kr
    505,00 kr
    1 * 1 kg
       505,00 kr
  • Plastic bottle for solids
    5 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 1 825,00 kr
    1 825,00 kr
    1 * 5 kg
       1 825,00 kr
  • 25 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 4 250,00 kr
    4 250,00 kr
    1 * 25 kg
       4 250,00 kr