Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
Leverantör:   VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
Leverantör:  VWR Chemicals
Certificates
Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Natronlut, Kaustik soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,08627
  • Kokande Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:323 °C
  • Densitet:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Calcium:
    <0.005%
  • Chloride:
    ≤0.005%
  • Heavy metals:
    ≤0.002%
  • Iron:
    ≤0.001%
  • Magnesium:
    ≤0.002%
  • Mercury:
    ≤0.1 ppm
  • Nickel:
    ≤0.001%
  • Nitrogen compounds:
    ≤0.001%
  • Phosphate:
    ≤0.001%
  • Potassium:
    ≤0.02%
  • Purity:
    ≥97%
  • Sodium carbonate:
    ≤1%
  • Sulphate:
    ≤0.003%
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • HDPE bottle
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1 300,00 kr
    1 300,00 kr
    1 * 500 g
       1 300,00 kr
  • HDPE bottle
    1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 2 350,00 kr
    2 350,00 kr
    1 * 1 kg
       2 350,00 kr
  • Pail
    5 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 6 975,00 kr
    6 975,00 kr
    1 * 5 kg
       6 975,00 kr