Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 98%, pellets
Natriumhydroxid 98%, pellets
Natriumhydroxid 98%, pellets
Certificates
Natriumhydroxid 98%, pellets
Natriumhydroxid 98%, pellets
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Purity: 98% CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 318° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Synonymer:  Natronlut, Kaustik soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck Index:14,8627
  • Kokande Pt:1390 °C
  • Smält Pt:318 °C
  • Densitet:2,13
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 745,00 kr
    745,00 kr
    1 * 500 g
       745,00 kr
  • Glass bottle for solids
    2.500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.500 g
    1 * 2.500 g - 2 925,00 kr
    2 925,00 kr
    1 * 2.500 g
       2 925,00 kr
  • Glass bottle for solids
    10.000 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10.000 g
    1 * 10.000 g - 8 650,00 kr
    8 650,00 kr
    1 * 10.000 g
       8 650,00 kr