Natriumhydroxid 97+%, pellets ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Om denna produkt
Synonymer: Natronlut, Kaustik soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck Index:14,08627
- Kokande Pt:1390 °C (760 mmHg)
- Smält Pt:318 °C
- Densitet:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:215-185-5
- FN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
6 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: Natronlut, Kaustik soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck Index:14,08627
- Kokande Pt:1390 °C (760 mmHg)
- Smält Pt:318 °C
- Densitet:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:215-185-5
- FN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Pellets
- Titration with HCl:≥97.0 %
- Chloride (Cl):≤50 ppm
- Phosphate (PO4):≤10 ppm
- Sulfate (SO4):≤30 ppm
- Sodium carbonate (Na2CO3):≤1.0 %
- Calcium (Ca):≤50 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Magnesium (Mg):≤20 ppm
- Mercury (Hg):≤0.1 ppm
- Nickel (Ni):≤10 ppm
- Potassium (K):≤200 ppm
- Heavy metals (as Ag):≤20 ppm
- Nitrogen compounds (as N):≤0.001 %
Product Family Options
Produktinformation
- FörpackningstypFörp.TillgänglighetPrice