Litiumhydroxid, Supelco®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1310-65-2
:
Formel:LiOH
MDL-nummer:MFCD00011095
:23.95 g/mol
Merck Index:13,05556
Kokande Pt:924 °C (1013 hPa)
Smält Pt:462 °C
Densitet:1,46 g/cm³ (20 °C)
FN:2680
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
EINECS:215-183-4
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Solubility:71 g/l (20 °C)
- Melting Point:462 °C
- Molar Mass:23.95 g/mol
- Bulk Density:550 kg/m3
- Density:2.54 g/cm3
- pH:12 (50 g/l, H2O, 50 °C)