Distributors for bottles
Om denna produkt
Black screw cap made of PPS and available with or without stopcocks. Distributor body made of PTFE with 2 or 3 ports with female thread UNF 1/4" 28 G on upper and lower sides and stopcock made of FEP for each port.
- Very good chemical resistance
- Temperature resistant from −50 to +100 °C
- Suitable for HPLC applications
The body of the distributor can be turned independently from the screw cap. The completely assembled distributor can be removed and fixed on another bottle without the risk of disarranging the tubing.
8 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Black screw cap made of PPS and available with or without stopcocks. Distributor body made of PTFE with 2 or 3 ports with female thread UNF 1/4" 28 G on upper and lower sides and stopcock made of FEP for each port.
- Very good chemical resistance
- Temperature resistant from −50 to +100 °C
- Suitable for HPLC applications
The body of the distributor can be turned independently from the screw cap. The completely assembled distributor can be removed and fixed on another bottle without the risk of disarranging the tubing.
Product Family Options
Without stopcocks
Produktinformation
- FärgAnslutningRör, ytterdiam.Slang int.ØTillgänglighetPrice
- Svart4 × UNF 1/4" 28G3,2 mm1,6 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items1 225,00 kr
- Svart4 × UNF 1/4" 28G1,6 mm0,8 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items1 225,00 kr
- Svart2 × UNF 1/4" 28G3,2 mm1,6 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items970,00 kr
- Svart2 × UNF 1/4" 28G1,6 mm0,8 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items1 050,00 kr
With stopcocks
Produktinformation
- FärgAnslutningRör, ytterdiam.Slang int.ØTillgänglighetPrice
- Svart2 × UNF 1/4" 28G3,2 mm1,6 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items1 700,00 kr
- Svart3 × UNF 1/4" 28G3,2 mm1,6 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items2 850,00 kr
- Svart3 × UNF 1/4" 28G1,6 mm0,8 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items2 750,00 kr
- Svart2 × UNF 1/4" 28G1,6 mm0,8 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items2 375,00 kr
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.