ContactUsLinkComponent
Vatten ≥99%, CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester, Riedel-de Haën™
Vatten ≥99%, CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester, Riedel-de Haën™
Catalog # 34478-1L
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  
Vatten ≥99%, CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester, Riedel-de Haën™
Catalog # 34478-1L
   Safer Human and Environmental Health
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifications
Specification Test Results
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0005 %
  • Suitability for residue analysis:
    Max. 5 ng/l
  • Determination of P/N:
    ≤5 ng/L
Specification Test Results
About this item
 :
 :18.02 g/mol
Merck Index:12,10175
Boiling Pt:100 °C (1,013 hPa)
Melting Pt:0 °C
Density:1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-791-2
CAS Number:7732-18-5
Formula:H₂O
MDL Number:MFCD00011332