Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy slides
Microscopy slides
Fasade, avklippta hörn, med 12 blå tryckta ringar med Ø 13–14 mm
Katalog # MARI1613100
Leverantör:   MARIENFELD
Microscopy slides
Katalog # MARI1613100
Leverantör:  MARIENFELD
Microscopy slides
Microscopy slides
Fasade, avklippta hörn, med 12 blå tryckta ringar med Ø 13–14 mm
Price
895,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
These microscope slides feature highly visible blue rings (Ø 14mm).
Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Fasade, avklippta hörn, med 12 blå tryckta ringar med Ø 13–14 mm