Orders LinkContactUsLinkComponent
Large microscopy slides
Large microscopy slides
Leverantör:   MARIENFELD
Large microscopy slides
Leverantör:  MARIENFELD
Certificates
Large microscopy slides
Large microscopy slides
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Soda lime glass microscopy slides precleaned. Also available with a silky frosted marking area of 20 mm on both sides.
Certifications: IVD directive 98/79/EC.
Product Family Options
Produktinformation
  • L×B
    Tillgänglighet
    Price
  • MARI1100420
    Vanliga rutschbanor med 90° slipade kanter
    Vanliga rutschbanor med 90° slipade kanter
    76×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 500,00 kr
    500,00 kr
    1 * 50 Items
       500,00 kr
  • MARI1100220
    Frosted slides with cut edges
    Frosted slides with cut edges
    76×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.250 Items
    1 * 2.250 Items - 15 400,00 kr
    15 400,00 kr
    1 * 2.250 Items
       15 400,00 kr
  • MARI1100020
    Plain slides with 90° cut edges
    Plain slides with 90° cut edges
    76×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.250 Items
    1 * 2.250 Items - 13 900,00 kr
    13 900,00 kr
    1 * 2.250 Items
       13 900,00 kr