Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy slides with 45° ground corners
Microscopy slides with 45° ground corners
Leverantör:   MARIENFELD
Microscopy slides with 45° ground corners
Leverantör:  MARIENFELD
Certificates
Microscopy slides with 45° ground corners
Microscopy slides with 45° ground corners
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Microscopy slides with chamfered corners to reduce the risk of injuries and a silky area of 20mm, on one end, at both sides.
Certifications: IVD 98/79/EC
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • MARI1000812
    Standard, slipade kanter 90°, 76×26×1 mm
    Standard, slipade kanter 90°, 76×26×1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 59,00 kr
    59,00 kr
    1 * 50 Items
       59,00 kr
  • MARI1000912
    Frostat, slipade kanter 90°, 76×26×1 mm
    Frostat, slipade kanter 90°, 76×26×1 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 66,00 kr
    66,00 kr
    1 * 50 Items
       66,00 kr