Orders LinkContactUsLinkComponent
Douche cans/irrigators
Douche cans/irrigators
2 l, Duschkanna med plan baksida och upphängningsanordning
Katalog # KART590
Leverantör:   KARTELL
Douche cans/irrigators
Katalog # KART590
Leverantör:  KARTELL
Douche cans/irrigators
Douche cans/irrigators
2 l, Duschkanna med plan baksida och upphängningsanordning
Price
200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Douche cans/irrigators, made of polypropylene.
  • Translucent
  • With flat back and suspension tag
  • Autoclavable
Specifikationer
  • Typ:
    Duschkanna med plan baksida och upphängningsanordning
  • Kapacitet:
    2 l
  • Seq:
    02