Vatten nukleasfri
Katalog # 436912C
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Osmolality (mOsm/kg):Max. 3
- DNases:Not detected
- RNases:Not detected
- Proteases:Not detected
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:18.02 g/mol
Merck Index:13,10098
Kokande Pt:100 °C (1013 hPa)
Smält Pt:0 °C
Densitet:1 g/cm³ (4 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-791-2
CAS-nummer:7732-18-5
Formel:H₂O
MDL-nummer:MFCD00011332