ContactUsLinkComponent
Vatten, Ultrapure för HPLC
Vatten, Ultrapure för HPLC
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
Vatten, Ultrapure för HPLC
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
Specifikationer
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance (Color):
    Clear colorless
  • Form:
    Liquid
  • Assay (unspecified):
    Specific Conductance at 25°C and time packaging: 1.5 microS/cm, max
  • Optical Absorbance at:
    400 nm 0.005 AU, max- at 300 nm 0.005 AU, max- at 250 nm 0.005 AU, max- at 200 nm 0.010 AU, max- at 190 nm 0.010 AU, max
  • Residue on Evaporation:
    2 ppm, Max
Specifikationstestresultat
Relaterad information