Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumnitrat ≥97%, TECHNICAL
Kaliumnitrat ≥97%, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
Katalog # 26857.368
Oxiderande
Leverantör:   VWR Chemicals
Kaliumnitrat ≥97%, TECHNICAL
Katalog # 26857.368
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  7757-79-1
Kaliumnitrat ≥97%, TECHNICAL
Kaliumnitrat ≥97%, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
CAS-nummer:  7757-79-1
Price
1 450,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Nitrate of Potash
  • CAS-nummer:7757-79-1
  • Formel:KNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1 g/mol
  • Merck Index:13,07733
  • Smält Pt:334 °C
  • Densitet:2,109 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-818-8
  • FN:1486
  • ADR:5.1,III
  • REACH:01-2119488224-35
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 97 %
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bucket
  • Förp.:
    5 kg
Specifikationer