Kaliumnitrat Ph. Eur., BP, USP, FCC, E252, extra pure, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7757-79-1
:
Formel:KNO₃
MDL-nummer:MFCD00011409
:101.1 g/mol
Merck Index:13,07733
Smält Pt:334 °C
Densitet:2,109 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-818-8
FN:1486
ADR:5.1,III
REACH:01-2119488224-35
:GHS03