Cesiumnitrat ≥99.999%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7789-18-6
:
Formel:CsNO₃
MDL-nummer:MFCD00010963
:194.91 g/mol
Merck Index:14,2015
Kokande Pt: Dec.
Smält Pt:414 °C
Densitet:3,68
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-146-8
FN:1451
ADR:5.1,III
:GHS03
:GHS07