ContactUsLinkComponent
Natriumazid, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
  9099.0100
 :  Avantor
 :  
Natriumazid, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
  9099.0100
 :  Avantor
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
  • Assay:
    min. 99 %
  • Alkalinity:
    max. 0.1 %
  • Heavy Metals (as Pb):
    max. 0.001 %
  • Insoluble Matter:
    max. 0.05 %
  • Loss on Drying:
    max. 0.1 %
 :
 :65.01 g/mol
 :13,08653
 :275 °C
 :1,85 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :247-852-1
 :1687
 :6.1,II
 :GHS06
 :GHS09
 :26628-22-8
 :NaN₃
 :MFCD00003536