Kaliumpermanganat
Katalog # MOLE14839673
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:158.03 g/mol
Merck Index:12,07824
Smält Pt:> 240 °C
Densitet:2,7 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-760-3
FN:1490
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364