Kaliumpermanganat ≥99.0% ACS låg kvicksilverhalt
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7722-64-7
:
Formel:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364
:158.03 g/mol
Merck Index:14,7655
Smält Pt:240 °C (dec.)
Densitet:2,7
EINECS:231-760-3
FN:1490
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande