Kaliumjodid AST, 1 g, tabletter
Katalog # 296322E
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 Tab.
- Seq:0940
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:White biconvex tablets
- Weight uniformity::-
- Max. 10 % outside 950–1050 mg:Conforms
- None outside 930–1070 mg:Conforms
- Average tablet weight:980 --> 1020 mg
- Diameter:11.0 --> 11.5 mm
- Hardness (kp) (off machine):Min. 8
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:166 g/mol
Merck Index:13,07727
Kokande Pt:1330 °C (1013 hPa)
Smält Pt:681 °C
Densitet:3,13 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-659-4
:GHS08
CAS-nummer:7681-11-0
Formel:Kl
MDL-nummer:MFCD00011405