ContactUsLinkComponent
Kaliumjodid
  A3872.0500
 :  
Kaliumjodid
  A3872.0500
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
 :
 :166 g/mol
 :13,07727
 :1330 °C (1013 hPa)
 :686 °C
 :3,13 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :231-659-4
 :7681-11-0
 :Kl
 :MFCD00011405