Kaliumjodid ≥99.9%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7681-11-0
:
Formel:Kl
MDL-nummer:MFCD00011405
:166 g/mol
Merck Index:14,7643
Kokande Pt:1330 °C
Smält Pt:681 °C
Densitet:3,12
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:213-659-4