Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumfluorid ≥98%, purified
Natriumfluorid ≥98%, purified
Plastic bottle for solids, 1 kg
Katalog # 27858.290
Toxisk
Leverantör:   VWR Chemicals
Natriumfluorid ≥98%, purified
Katalog # 27858.290
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  7681-49-4
Natriumfluorid ≥98%, purified
Natriumfluorid ≥98%, purified
Plastic bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  7681-49-4
Price
1 800,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7681-49-4
  • Formel:NaF
  • MDL-nummer:MFCD00003524
  • Molecular Weight:41.99 g/mol
  • Merck Index:13,08691
  • Kokande Pt:1700 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:993 °C
  • Densitet:2,8 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-667-8
  • FN:1690
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98 %
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
Specifikationer