Natriumfluorid
MOLE12769293-1KG
: Molekula
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
:
:41.99 g/mol
:13,08691
:1700 °C (1013 hPa)
:993 °C
:2,8 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:231-667-8
:1690
:6.1,III
:GHS06
:7681-49-4
:NaF
:MFCD00003524