ContactUsLinkComponent
Kaliumfluorid
Toxic
Kaliumfluorid
Catalog # PROONIST-2203
CAS Number:  
Toxic
Kaliumfluorid
Catalog # PROONIST-2203
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    125 g
  • Seq:
    3445
Specifications
About this item
 :
 :58.1 g/mol
Merck Index:13,07714
Boiling Pt:1505 °C (1013 hPa)
Melting Pt:860 °C
Density:2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:232-151-5
UN:1812
ADR:6.1,III
 :GHS06
CAS Number:7789-23-3
Formula:KF
MDL Number:MFCD00011398