Kaliumfluorid ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7789-23-3
:
Formel:KF
MDL-nummer:MFCD00011398
:58.1 g/mol
Merck Index:13,07714
Kokande Pt:1505 °C (1013 hPa)
Smält Pt:860 °C
Densitet:2,48 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-151-5
FN:1812
ADR:6.1,III
:GHS06
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 98.5 %
- Acidity:Max. 0.05 meq/g
- Alkalinity:Max. 0.02 meq/g
- Heavy metals (as Pb):Max. 30 ppm
- Insolubility in water:Max. 0.1 %
- Cl (Chloride):Max. 0.05 %
- SiF6 (Hexafluorosilicate):Max. 0.3 %
- Fe (Iron):Max. 30 ppm
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Förpackningsinformation
spec_VWRC26821.230 spec_VWRC26821.230 spec_VWRC26821.230 spec_VWRC26821.296 spec_VWRC26821.296
Produktspecifikation
Mer