Kaliumkromat i vattenlösning
Katalog # HACH16649H
Leverantör: Hach
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Om denna produkt
:
:194.19 g/mol
Merck Index:12,07784
Smält Pt:985 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-140-5
FN:3287
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:7789-00-6
Formel:K₂CrO₄
MDL-nummer:MFCD00011368