Kaliumdikromat ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7778-50-9
:
Formel:K₂Cr₂O₇
MDL-nummer:MFCD00011367
:294.18 g/mol
Merck Index:12,07790
Kokande Pt:500 °C (1013 hPa)
Smält Pt:398 °C
Densitet:2,67 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-906-6
FN:3087
ADR:5.1 (6.1),II
REACH:01-2119454792-32
:GHS03
:GHS08
:GHS06
:GHS05
:GHS09
Specifikationstestresultat
- Assay (calculated on dried substance):Min. 99.8 %
- Insolubility in water:Max. 0.03 %
- Loss on drying (130°C):Max. 0.05 %
- Cl (Chloride):Max. 0.02 %
- SO4 (Sulphate):Max. 200 ppm
- Ca (Calcium):Max. 20 ppm
- Cu (Copper):Max. 10 ppm
- Fe (Iron):Max. 10 ppm
- Na (Sodium):Max. 0.1 %
- Pb (Lead):Max. 50 ppm
- Statement on the use:Confirmed
- Conforms to Reag. Ph.Eur.:Passes test
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer250 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250250) 750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Förpackningsinformation
spec_VWRC26784.231 spec_VWRC26784.231 spec_VWRC26784.297 spec_VWRC26784.297