Kaliumdikromat, EMSURE® ACS, ISO for analysis (max. 0,000001% Hg), Supelco®
1.04865.0500
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 g
- Seq:3645
- Solubility:130 g/l (20 °C)
- Melting Point:398 °C
- Molar Mass:294.19 g/mol
- Bulk Density:1250 kg/m3
- Boiling Point:500 °C (1013 hPa)
- Density:2.69 g/cm3 (20 °C)
- pH:3.6 (100 g/l, H2O)
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic materials
:
:294.18 g/mol
:12,07790
:500 °C (1013 hPa)
:398 °C
:2,67 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:231-906-6
:3086
:6.1 (5.1),II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:01-2119454792-32
:GHS03
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:GHS09
:7778-50-9
:K₂Cr₂O₇
:MFCD00011367