Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Kaliumdikromat
Kaliumdikromat ≥99.0% ACS
Kaliumdikromat ≥99.0% ACS
:
Thermo Fisher Scientific
Kaliumdikromat ≥99.0% ACS
:
Thermo Fisher Scientific
:
7778-50-9
:
:
K₂Cr₂O₇
:
MFCD00011367
:
294.18 g/mol
:
14,7627
:
500 °C (1013 hPa)
:
398 °C
:
2,676
:
Omgivande
:
231-906-6
:
3087
:
5.1,II
:
01-2119454792-32
:
GHS03
:
GHS06
:
GHS08
:
GHS05
:
GHS09
externalurl.pdf
msds_ALFA013450
Thermo Scientific Acroseal 25 Years