Lithium perchlorate 95+% ACS
Katalog # ACRO423865000
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Crystalline or granular powder or crystals
- Titration Argentometric:≥95.0 %
- pH:6.0 to 7.5 (5% soln. at 25°C)
- Chloride (Cl):≤0.003 %
- Sulfate (SO4):≤0.001 %
- Iron (Fe):≤5 ppm
- Heavy metals (ICP-OES):≤5 ppm
- Insoluble matter:≤0.005 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:106.39 g/mol
Merck Index:13,05561
Kokande Pt:430 °C (1013 hPa)
Smält Pt:236 °C
Densitet:2,42 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-237-2
FN:1481
ADR:5.1,II
:GHS07
:GHS03
CAS-nummer:7791-03-9
Formel:ClLiO₄
MDL-nummer:MFCD00011079