ContactUsLinkComponent
Natriumklorid, Supelco®
Natriumklorid, Supelco®
Catalog # SUPL71387-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Natriumklorid, Supelco®
Catalog # SUPL71387-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :58.44 g/mol
Merck Index:14,08599
Boiling Pt:1413 °C (1013 hPa)
Melting Pt:801 °C
Density:2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-598-3
CAS Number:7647-14-5
Formula:NaCl
MDL Number:MFCD00003477