Natriumklorid ≥99.5%, Gen-Apex för molekylärbiologi
Catalog # 33614.265
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 99.5 %
- Colouration (1 mol/l; water):Max. 10 APHA
- Heavy metals (as Pb):Max. 2 ppm
- Transmittance (230 nm):Min. 90 %
- Transmittance (260 nm):Min. 95 %
- Transmittance (280 nm):Min. 97 %
- Transmittance (320 nm):Min. 99 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:58.44 g/mol
Merck Index:14,08599
Kokande Pt:1413 °C (1013 hPa)
Smält Pt:801 °C
Densitet:2,16 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-598-3
CAS-nummer:7647-14-5
Formel:NaCl
MDL-nummer:MFCD00003477