Natriumklorid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 31535.292
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.998 - 1.002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:58.44 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-598-3
CAS-nummer:7647-14-5
Formel:NaCl
MDL-nummer:MFCD00003477