ContactUsLinkComponent
VWR®, Provrörsställ för 15–50 ml rör
VWR®, Provrörsställ för 15–50 ml rör
Catalog # 211-0380
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Provrörsställ för 15–50 ml rör
Catalog # 211-0380
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • För rördiameter:
    16 - 30  mm
  • Ant. hål:
    12
  • Beskrivning:
    Universalställ för 15–50 ml provrör
  • B×D×H:
    194×140×51 mm
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
PP.
  • Med plats för upp till 12 rör med liknande storlek och diameter 16 - 30 mm
  • Märkta positioner för enkel identifiering
  • Kan inte autoklaveras
Ändra diametern genom att öppna irisen med hjälp av vredet eller genom att sätta ett rör direkt i öppningen.