Frys, gnistfritt med ATEX certifikat, MediLine, LGUex e LGex
Supplier: Liebherr
Certificates
About this item
Dessa gnistfria laboratoriefrysar har statisk kylning med ett elektroniskt styrsystem som säkerställer hög temperaturkonsistens och jämn temperaturfördelning. De är speciellt framtagna för förvaring av explosiva och lättantändliga ämnen men är också lämpliga för icke gnistfria applikationer för förvaring av temperaturkänsliga och högvärdiga produkter.
- Elektroniskt kontrollsystem med upplösning 0,1 °C
- Akustiskt och visuellt larm för öppen dörr och temperatur (kan justeras)
- RS485-utgång
Kontrollenheten lagrar min. och max. innertemperaturer, de senaste tre larmtemperaturer och strömavbrott, tillsammans med tid, datum och varaktighet för larmet. Digitaldisplayen visar den exakta temperaturen och driftstatus. Kylmedia som används är kolväte. Avfrostningsvatten samlas upp i ett tråg och måste tömmas manuellt.
Temperaturområde: -9 till -26 °C och -9 till -30 °C
Certifications: Alla Liebherr gnistfria frysar är testade enligt ATEX-direktivet. De har en zon II nA insida för gaser, med hänsyn till säkerhetskraven för material kategori 3G. De passar därför för lagring av explosiva och mycket brandfarliga ämnen.
Specifications
- Catalog No:
- 471-0483
- Modell:
- LGUex 1500 MediLine
- Art.nr:
- 471-0483
- Display:
- Digital
- Hyllor/lådor:
- 3 drawers, 1 basket
- Dörrtyp:
- 1 solid, reversible, self-closing door
- Vikt:
- 42 kg